Documenti fondamentali
AMBH97BA07DB
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
Iupac Name
(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c10-6-1-2-8-11-7(3-9(13)14)5-12(8)4-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,13,14)
InChI
QJDVUWIOSJBCTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59128-15-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)