Documenti fondamentali
AMBH97B9F65A
Ambeed, Inc.
MF-438
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.45
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(6-(4-(2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C19H18F3N5OS/c1-12-23-26-18(29-12)15-6-7-17(25-24-15)27-10-8-13(9-11-27)28-16-5-3-2-4-14(16)19(20,21)22/h2-7,13H,8-11H2,1H3
InChI
NVUJDKDVOZVALT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921605-87-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/921605-87-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)