Documenti fondamentali
AMBH97B9F51E
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.57
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
InChI
NWSKKQLZBXTZTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477535-43-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)