AMBH97B9F4C6
Ambeed, Inc.
Ethyleneglycoldi-n-butylether
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Iupac Name
1-(2-butoxyethoxy)butane
Inchi Code
1S/C10H22O2/c1-3-5-7-11-9-10-12-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI
GDXHBFHOEYVPED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)