Documenti fondamentali
AMBH97B9F49A
Ambeed, Inc.
1-Chloro-3,4-dihydronaphthalene-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.64
Numero MDL:
Iupac Name
1-chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9ClO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-4,7H,5-6H2
InChI
GBRFPPIJEHQBGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3262-03-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)