Documenti fondamentali
AMBH97B9F39C
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.82
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI
BHXVZYJULSWULU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-12-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)