Documenti fondamentali
AMBH97B9F2A3
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylphenoxy)benzylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.74
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c1-11-2-6-13(7-3-11)16-14-8-4-12(10-15)5-9-14;/h2-9H,10,15H2,1H3;1H
InChI
PYSIBOVVDDDETB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262862-66-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)