Documenti fondamentali
AMBH96F10D56
Ambeed, Inc.
(3-(Dimethylamino)oxetan-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Iupac Name
(3-(dimethylamino)oxetan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(3-8)4-9-5-6/h8H,3-5H2,1-2H3
InChI
VMVFDJKCPYECQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165454-18-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)