AMBH96F10C46
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)propanenitrile
About This Item
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
InChI
PVNUPDOGDDNZBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32327-71-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)