Documenti fondamentali
AMBH96F106D8
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H19BO3/c1-9-8-10(6-7-11(9)15)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8,15H,1-5H3
InChI
WWKXCYNPIQEAKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/627906-52-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)