Documenti fondamentali
AMBH96F106D6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.06
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-5-3-6(9)8(10(11)12)7(4-5)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI
KODPKAQPETYBEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379358-18-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)