Documenti fondamentali
AMBH96F10646
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.55
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI
APCCBOUSWYTPJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1215295-91-2.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)