Documenti fondamentali
AMBH9614FB09
Ambeed, Inc.
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.15
Numero MDL:
Iupac Name
N-{3-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]propyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C10H15BrN2O/c1-13(2)6-3-7-14-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
InChI
NDZCQLBVBUYBKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1248399-37-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)