Documenti fondamentali
AMBH9614FA87
Ambeed, Inc.
1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.38
Numero MDL:
Iupac Name
1-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO4/c22-18(23)20(10-5-11-20)21-19(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI
QGLSMDZVGLRTKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885951-77-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)