Documenti fondamentali
AMBH9614FA48
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.07
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H5BrO3/c13-7-4-6-2-1-3-8-10(6)9(5-7)12(15)16-11(8)14/h1-5H
InChI
LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24050-49-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)