Documenti fondamentali
AMBH9614F813
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c1-5-10-7-4-2-3-6(7)8(9)11-5/h2-4H2,1H3
InChI
LAXXXFLVHDQNLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118802-40-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)