Documenti fondamentali
AMBH9614F7AA
Ambeed, Inc.
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.12
Numero MDL:
Iupac Name
4,5-dimethoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2;;/h3-4H,9-10H2,1-2H3;2*1H
InChI
ORAAOAMEUMZGGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131076-14-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)