Documenti fondamentali
AMBH9614F4FC
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7FO2S/c1-13-10(12)9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI
SQPXPMLXQVWORI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/550998-52-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)