AMBH9614F44E
Ambeed, Inc.
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-hydrazinobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11)
InChI
NBJSNAGTUCWQRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4392-54-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)