Documenti fondamentali
AMBH9614F419
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h4-7,12H,1-3H3
InChI
XAOVNTXDHGDNBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57704-54-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)