Documenti fondamentali
AMBH9614F410
Ambeed, Inc.
Methyl 3-iodo-1H-indazole-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.07
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)6-4-2-3-5-7(6)11-12-8(5)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
BGYFLVURLOZQLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944899-05-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)