Documenti fondamentali
AMBH9614F3F7
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.08
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI
MIBWNJWOBDYPRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84604-70-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)