Documenti fondamentali
AMBH9614F38C
Ambeed, Inc.
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.58
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8FN.ClH/c6-4-1-5(7,2-4)3-4;/h1-3,7H2;1H
InChI
XILAEKMSLWYFHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1826900-79-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)