Documenti fondamentali
AMBH9614F350
Ambeed, Inc.
2-Methylquinolin-7-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-8-4-5-9(12)6-10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
InChI
MUDWVGFCPWBBEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165112-03-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)