Documenti fondamentali
AMBH9614F2D9
Ambeed, Inc.
Quinoxalin-6-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.65
Numero MDL:
Iupac Name
6-quinoxalinylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8;/h1-5H,6,10H2;1H
InChI
XYWLAGJNMFWFPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276056-88-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)