Documenti fondamentali
AMBH9614F193
Ambeed, Inc.
((5-Bromo-1,3-phenylene)bis(oxy))dibenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.2
Numero MDL:
Iupac Name
((5-bromo-1,3-phenylene)bis(oxy))dibenzene
Inchi Code
1S/C18H13BrO2/c19-14-11-17(20-15-7-3-1-4-8-15)13-18(12-14)21-16-9-5-2-6-10-16/h1-13H
InChI
YYFFCVUNTHMFNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41318-73-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41318-73-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)