Documenti fondamentali
AMBH95E1323E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-3-methoxyphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChI
HRZRWOBHACTFLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/447462-87-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)