Documenti fondamentali
AMBH95E13172
Ambeed, Inc.
N-(2-Amino-2-oxoethyl)acrylamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-amino-2-oxoethyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2/c1-2-5(9)7-3-4(6)8/h2H,1,3H2,(H2,6,8)(H,7,9)
InChI
GVGGWUXGMRTNIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2479-62-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)