Documenti fondamentali
AMBH95E08B1B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-8(11(12)13)7(5-10)4-9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI
CXRPOPCPERTRGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/959137-56-5.html
Synonym
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)