Documenti fondamentali
AMBH95E0899E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-[Imino(methoxy)methyl]benzoate Hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.66
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-[imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO3.ClH/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;/h3-6,11H,1-2H3;1H
InChI
JBPPXFLNTLTIEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63617-98-1.html
Synonym
Methyl 4-(imino(methoxy)methyl)benzoate hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)