Documenti fondamentali
AMBH95E08754
Ambeed, Inc.
(4-Cyclopropylphenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.2
Numero MDL:
Iupac Name
(4-cyclopropylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,10-11H,5-7H2
InChI
OUUVDKAYACQKRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454678-87-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)