Documenti fondamentali
AMBH95E08507
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2,3-dimethylphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2,3-dimethylphenol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI
DHLAUQGFPHIULU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77249-34-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)