Documenti fondamentali
AMBH95E08396
Ambeed, Inc.
4-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.4
Numero MDL:
Iupac Name
4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H22O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-10-11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9,14H,10H2,1-5H3
InChI
OXNXETVAZHYQFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126070-20-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)