Documenti fondamentali
AMBH95E08229
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.56
Numero MDL:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-5-8-1-2(4(10)11)3(7)9-5/h1H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
InChI
WANKDJMLEJFSMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773109-69-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/773109-69-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)