Documenti fondamentali
AMBH95E08227
Ambeed, Inc.
2-Iodooxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.96
Numero MDL:
Iupac Name
2-iodooxazole
Inchi Code
1S/C3H2INO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI
QIXCSHIEHGEJGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877614-97-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)