AMBH95E081CE
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromophenyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H2,10,11)
InChI
JEYSSRJRKIAJIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60312-83-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)