Documenti fondamentali
AMBH95E081A3
Ambeed, Inc.
2-(Bromomethyl)-2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-(2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C17H15BrCl2O3/c1-11-9-21-17(10-18,23-11)15-7-6-14(8-16(15)20)22-13-4-2-12(19)3-5-13/h2-8,11H,9-10H2,1H3
InChI
KVGBJNABHMRXGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873012-43-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/873012-43-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)