Documenti fondamentali
AMBH95E08141
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2,6-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.1
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2,6(1H,5H)-pyridinedione
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2/c7-6(8,9)3-1-4(11)10-5(12)2-3/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChI
YSRJBDGYOYOWIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/356518-28-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)