Documenti fondamentali
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
InChI
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)