Documenti fondamentali
AMBH95E08128
Ambeed, Inc.
3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H13FO3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(12,13)14-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI
PYCKJIAEKJWSKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/312-68-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)