Documenti fondamentali
AMBH95E080FF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-amino-3-methylphenyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI
RGXHWTGFGABIQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325953-41-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)