Documenti fondamentali
AMBH95E07C54
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.1
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI
OMHCJSZERNZPJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-84-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)