AMBH93EDD1D9
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
About This Item
Iupac Name
6-bromo-3-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-6-2-1-4(8)5(3-9)10-6/h1-2H
InChI
RSZUOCXJOFDQCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1252046-16-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)