Documenti fondamentali
AMBH93E4C93E
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.09
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-8(14)7-5-13-4-6(10)3-11-9(13)12-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI
IMKBFCDPIFTPLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944896-67-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)