Documenti fondamentali
AMBH93E4C58E
Ambeed, Inc.
2-Bromothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-7-4-5-6(10-7)2-1-3-9-5/h1-4H
InChI
GQUVXOMKKYDVQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown solid or liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94191-15-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)