AMBH93E4C47F
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
About This Item
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
InChI
BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4130-42-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)