Documenti fondamentali
AMBH93E4C444
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-2-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.98
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H
InChI
MKOVSIGZRKFZFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: Liquid - Semi-solid - Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851179-03-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)