Documenti fondamentali
AMBH93D53A2E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromomethyl-3-cyanobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.08
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)7-2-3-8(5-11)9(4-7)6-12/h2-4H,5H2,1H3
InChI
JYJHLRUIPXMXCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219519-17-2.html
Synonym
Methyl 4-(bromomethyl)-3-cyanobenzoate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)