Documenti fondamentali
AMBH93D538A3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.44
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrClN3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
InChI
FAOLIJWZYYNLRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257072-34-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)