Documenti fondamentali
AMBH93D53741
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-8(6-12)3-4-9(10)11/h3-7H,1-2H3
InChI
OYJUUYKZFWNVGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236365-81-3.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)